Learn More
Euro Protection™ Barricade Tape
Codice prodotto. 12048865
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red, White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12048865 Red, White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12048865 Fornitore Euro Protection™ N. del fornitore 70010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.18€
    4.98€ / pezzi 1
    Risparmia 6.20€
    55% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Dimensioni (L x P) 100 m x 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 m
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Colore Red, White
Materiale HDPE
Tipo Barricade Tape