Learn More
Emma Safety Footwear BAS Safety Shoes
Codice prodotto. 15998841
Cambia vista
Click to view available options
Size:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Dimensione della confezione:
1 paio
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15998841 43 1 paio
15938841 37 1 paio
15948841 38 1 paio
15958841 39 1 paio
15968841 40 1 paio
15978841 41 1 paio
15988841 42 1 paio
15908851 44 1 paio
15918851 45 1 paio
15928851 46 1 paio
15938851 47 1 paio
15948851 48 1 paio
15958851 49 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15998841 Fornitore Emma Safety Footwear N. del fornitore MM70084843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.37€
    86.10€ / 1 paia
    Risparmia 59.27€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
All purpose safety boot. The outsole repels acid and oil like an umbrella repels water. Strong ankle supporting upper fits the foot snugly and comfortably.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Tipo di chiusura Laces
Colore Black
Progettazione BAS
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Materiale Leather
Size 43
Materiale dello zoccolo Steel