Learn More
Basal Bodies of Cillia Antibody (LhS 28), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18605296 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18605296 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18605296 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250114B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Basal Bodies of Cillia Monoclonal antibody specifically detects Basal Bodies of Cillia in Human, Hamster samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Basal Bodies of Cillia
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone LhS 28
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Specie ospite Mouse
Immunogeno BHK a21 Cytoskeletal preparation
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Neuroscience
Primario o secondario Primary
Target Species Human, Hamster
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus