missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Basalin Antibody, PE, R&D Systems™

Codice prodotto. 18607597 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18607597 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18607597 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305799PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

Basalin Polyclonal specifically detects Basalin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Basalin
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Alias gene basalin, intermediate filament-associated protein, Protein S100-A17, S100 calcium binding protein A17, S100 calcium-binding protein A17, S100A17, THHL1, trichohyalin-like 1, trichohyalin-like protein 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Basalin fragment.
ID gene (immissione) 126637
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.