Learn More
asecos™ Base Cover
Codice prodotto. 15967376 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
486 mm
786 mm
1086 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) parte esterna Dimensione della confezione
15967376 1086 mm Pezzo
15957376 486 mm Pezzo
15461425 786 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15967376 Fornitore asecos™ N. del fornitore 31925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.91€
    45.00€ / pezzi 1
    Risparmia 10.91€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 12-03-2027
Panel melamine resin-coated base cover
For models Q15 and/or Q30
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno 536 mm
Dimensioni (P x L x A) 536 x 1086 x 88 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For tall cabinets with a width of 1200 mm, for model (s): Q30
Altezza (sistema metrico) esterno 88 mm
Rivestimento superficiale Melamine resin laminated
Peso (sistema metrico) 3 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1086 mm
Materiale Chipboard
Product Type Base Cover