Learn More
IKA™ Basic 2D Rocker
Codice prodotto. 13460577 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
5 to 80 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
13460577 5 to 80 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13460577 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0004002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    1091.00€ / pezzi 1
    Risparmia 39.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A rocking shaker with adjustable speed for smooth, homogeneous mixing tasks in flasks, culture flasks, Petri dishes and tubes.
  • Even with load and voltage fluctuations, shaking speed remains constant
  • A fixed tilt angle ensures reproducible test results
  • Different attachments enable use for a variety of applications
  • Usable at 4° to 50°C in incubators
  • Anti-slip rubber mat included
  • Easy operation with touch keypad
  • Suitable for continuous operation
  • Shaking diameter of 8° (angle)
  • Speed range of 5 to 80rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 8°
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità 5 to 80 rpm
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 50°C
Wattage 24 W
Amperaggio 1000 mA
Certificazione/Conformità DIN EN 60529
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 330 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema metrico) interno 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 280 mm
Modello ROCKER 2D Basic
Intervallo di umidità 80%
Include Anti-slip rubber mat