Learn More
IKA™ Basic 3D Rocker
Codice prodotto. 13490577 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
30 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità unitSize
13490577 30 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13490577 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0004000000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A shaker with three-dimensional tumbling motion and a fixed speed for smooth, homogeneous mixing tasks in flasks, culture flasks, Petri dishes and tubes.
  • Ideal for the cultivation of cell cultures, DANN extractions, distributing of cells and staining and destaining of cells
  • Even with load and voltage fluctuations, shaking speed remains constant
  • A fixed angle ensures reproducible test results
  • Different attachments enable use for a variety of applications
  • Usable at 4° to 50°C in incubators
  • Anti-slip rubber mat included
  • Easy operation with touch keypad
  • Suitable for continuous operation
  • Shaking diameter of 8° (angle)
  • Speed range of 30rpm (fixed)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità 30 rpm
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 50°C
Wattage 24 W
Amperaggio 1000 mA
Certificazione/Conformità DIN EN 60529
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 330 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema metrico) interno 165 mm
Larghezza (sistema metrico) 280 mm
Modello ROCKER 3D Basic
Intervallo di umidità 80%