Learn More
Hanna Instruments™ pHmetro da banco modello di base
Codice prodotto. 10329029
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
182 L x 240 P x 74 A mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
10329029 182 L x 240 P x 74 A mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10329029 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI221002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Basic, affordable pH benchtop meter that features automatic calibration to 1 or 2 points with a choice of 5 preprogrammed buffers.
  • High specification pH meter offering outstanding value for money
  • Designed with an extra wide LCD screen which can display pH/mV and temperature readings
  • Readings are automatically compensated for temperature to ensure accuracy
  • One or two calibration points
  • Up to five memorised calibration values
  • Supplied with refillable glass pH electrode, temperature probe, electrode stand, calibration sachets, electrode refill solution and mains power lead
Specifica
Precisione (Temperatura) ±0.4 °C
Precisione (pH) ± 0.01
Calibrazione Automatica, a 1 o 2 punti con 5 valori tampone memorizzati
Intervallo (pH) –2 - 16.00 °C
Risoluzione (pH) 0.01
Calibration Points Automatica, a 1 o 2 punti con 5 valori tampone memorizzati
Temperature Range (Metric) Da –20 a 120.0 °C
Risoluzione (temperatura) °
Calibrazione della sonda di temperatura HI 7662 con cavo da 1 m (3.3') (incluso)
Tipo di display LCD
Ingressi BNC
Dimensioni (L x P x A) 182 L x 240 P x 74 A mm
Materiale Corpo in vetro
Modello HI2210-02
Alimentazione 230 V
Tipo di sonda HI 7662 con cavo da 1 m (3.3') (incluso)
Range di rilevamento –2 - 16.00 °C
Compensazione della temperatura Automatico o manuale da –9.9 a 120 °C
Temperatura (sistema metrico) operativa –20 - 120.0 °C
Tipo pHmetro da banco modello di base
Lunghezza (sistema metrico) 182 mm
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Profondità (sistema metrico) 240 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz