Learn More
Basic Blue 26, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Victoria Blue B |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H |
| Peso formulazione | 505.2285 |