Descrizione
- Azionabile con una sola mano per la massima facilità di utilizzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Wiping Paper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 174.98 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Materiale | Paper |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | HACCP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, EU Ecolabel, EMAS, ISO 14001, FSC Recycled credit |
| Colore | White |
| Monouso | Limited-use |
| Vedi altri risultati |