Learn More
Fisherbrand™ Basic Comfort: Sedia da laboratorio alta
Codice prodotto. 17796689 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Type: Chair
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17796689 Type: Chair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17796689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    238.38€ / pezzi 1
    Risparmia 15.62€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sedia da laboratorio regolabile con eccellente supporto lombare per una seduta comoda e salutare per un periodo di tempo prolungato. Ampia superficie di seduta e schienale spazioso. Facile da pulire e disinfettare.
  • Sedia molto stabile e robusta
  • Certificato GS
  • Schienale a contatto permanente, regolabile in altezza, con supporto lombare ottimale.
  • Seduta ampia e confortevole e schienale spazioso, per un sostegno eccellente.
  • Supporto affidabile per il corpo durante il lavoro di laboratorio
  • Materiali di facile manutenzione, facili da pulire
Specifica
Product Type Chair
Colore Black
Adjustable (Height) 620 to 890 mm
Regolabile Height adjustable by gas spring
Certificazione/Conformità GS-mark for tested safety according to DIN 68877
Finitura Artificial leather
Da utilizzare con (applicazione) For laboratory work at high laboratory benches
Materiale del telaio Polyamide
Include Backrest, seat, gas spring, gas spring cover, foot ring, 5-star foot base, stop&go-castors
Tipo di sollevamento Gas lift height adjustment
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta Adjustable from 620 to 890 mm
Warranty 10 years
Peso (sistema metrico) 14 kg
Tipo di ruote Soft stop&go-castors for hard floors
Larghezza (sistema metrico) 680 mm
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare Yes
Tipo di seduta High Bench Height
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant