Learn More
Fisherbrand™ Basic Comfort: Sedia da laboratorio
Codice prodotto. 17706699 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Type: Chair
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17706699 Type: Chair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17706699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    158.67€ / pezzi 1
    Risparmia 28.33€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sedia da laboratorio regolabile con eccellente supporto lombare per una seduta comoda e salutare per un lungo periodo di tempo.
  • Sedia molto stabile e robusta
  • Certificato GS
  • Schienale a contatto permanente, regolabile in altezza, con supporto lombare ottimale.
  • Seduta ampia e confortevole e schienale spazioso, per un sostegno eccellente.
  • Supporto affidabile per il corpo durante il lavoro di laboratorio
  • Materiali di facile manutenzione, facili da pulire
Specifica
Product Type Chair
Colore Black
Adjustable (Height) 440 to 620 mm
Regolabile Height adjustable by gas spring
Certificazione/Conformità GS-mark for tested safety according to DIN 68877
Finitura Artificial leather
Da utilizzare con (applicazione) For laboratory work at low laboratory benches
Materiale del telaio Polyamide
Include Backrest, seat, gas spring, gas spring cover, 5-star foot base, castors
Tipo di sollevamento Gas lift height adjustment
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta Adjustable from 440 to 620 mm
Warranty 10 years
Peso (sistema metrico) 12 kg
Tipo di ruote Soft castors for hard floors
Larghezza (sistema metrico) 640 mm
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con supporto lombare Yes
Tipo di seduta Desk Height
Show More Show Less
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant