Learn More
Brady™ Basic Conviction Kit
Codice prodotto. 11796795 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11796795 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11796795 Fornitore Brady™ N. del fornitore 806190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    488.04€ / pezzi 1
    Risparmia 51.96€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
The Basic Conviction Kit gives you everything you need to set up most of our mechanical risk lockout systems.
Kit Contents:
  • Small Universal Valve Lockout System (UVLO)
  • Small Lockout Arm for use with UVLO
  • Cable for use with UVLO
  • Versatile Cable Lockout System (APCLO) with jacketed cable
  • 2 red Brady security padlocks
  • 1 × blank label
  • 1 × pen.
Everything is supplied in a large nylon lockout pouch.
Specifica
Product Type Basic Conviction Kit
Alternate Part Number Lockout Starter Kit (FF)
Descrizione Lockout Intro Kit
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Quantità 1 Ea.