Learn More
Thermo Scientific Chemicals Basic Fuchsin, 70+%, pure
Codice prodotto. 10589082 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10589082 25 g Glass bottle 25g
10035203 100 g Glass bottle 100g
10791894 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10589082 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 401690250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-99-5
Formula molecolare C20H20ClN3
Molecular Weight (g/mol) 337.85
Numero MDL MFCD00012569
InChI Key AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Basic Fuchsin
Punto di fusione 250.0°C
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1.16 to 1.35
Contenuto di colorante 70% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 547 to 552nm
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 13, 765
Indice di Merck 15, 5715
Colore Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 200°C
Forma fisica Glistening Crystalline Powder
Peso formulazione 337.84
Percent Purity ≥70%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Basic Fuchsin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Basic Fuchsin