Learn More
Thermo Scientific Chemicals Basic Fuchsin, 88%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 1800 (at lambda min.) |
| Materiale o nome chimico | Basic Fuchsin |
| Punto di fusione | 250.0°C |
| Nota nome | 88% |
| Rapporto di assorbimento | 1.1 to 1.4 |
| CAS min. % | 83.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Contenuto di colorante | 83% min. (on dry substance) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 549 to 555nm (in 50:50 IMS:water) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Basic Fuchsin
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Magenta