Learn More
Basic fuchsin hydrochloride, 99%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11423301 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11423301 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11423301 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215042325
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Basic fuchsin hydrochloride
Nota nome For HPLC analysis
CAS 569-61-9
Colore Green
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare C19H18ClN3
Quantità 25 g
Sinonimo basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
InChI Key JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 323.824
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Peso formulazione 323.83
Forma fisica Crystalline Powder