Learn More
Tork Tork Carta monovelo per postazioni di lavaggio
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30243703 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243703 Blue 6 rotoli
30243782 White 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243703 Fornitore Tork N. del fornitore 130008
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I panni carta Tork sono progettati per un’erogazione ottimale dai dispenser per postazioni di lavaggio Tork. La certificazione HACCP garantisce che il prodotto è sicuro per l’uso nell’industria alimentare e nelle aree di preparazione degli alimenti.
  • Pulisci efficacemente gli spazi di lavoro con la speciale carta asciugatutto Tork, ideale anche per ambienti caratterizzati da elevata umidità
  • Assicurati di avere sempre a disposizione carta asciugatutto Tork di alta qualità: I nostri rotoli sono certificati per il contatto con gli alimenti
  • Rendi la tua area di preparazione degli alimenti conforme alla normativa HACCP grazie ai rotoli di carta asciugatutto Tork, dotati di certificazione HACCP International
  • Risparmia tempo per la manutenzione: Il rotolo extra lungo di carta asciugatutto Tork dura più a lungo tra una ricarica e l'altra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 273.4 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 250 m
Larghezza (sistema imperiale) 7.68 in.
Larghezza (sistema metrico) 19.5 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Quantità confezione 1 Roll
Strato 1-ply