Learn More
Gilac™ Basic Pole Bag Holder
Codice prodotto. 17948481
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17948481 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17948481 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G619071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.16€
    119.35€ / pezzi 1
    Risparmia 61.81€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Basic Pole Bag Holder without wheels, pedal or lid. Bag is very easy to remove and put back. Pole Bag Holder delivered to be assembled.
  • Pole bag holder without wheels, pedal or lid.
  • Bag very easy to remove and put back.
  • Pole bag holder delivered to be assembled.
Tekniske data
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Environment with waste collection needed
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pole bag holder lid + standard 120 L bin bag
Include Bag Holder
Materiale HDPE
Size 120 L
Larghezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Product Type Bag Holder
Larghezza (sistema metrico) 500 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.