Descrizione
- Microprocessor PID temperature controller
- Digital display
- Over-temperature protection
- Integrated digital timer
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Microprocessor PID |
| Capacità (sistema metrico) | 45 L |
| Certificazione/Conformità | CE, VDE, GS |
| Gamma di temperatura | +10°C to +95°C |
| Display | Digital LED |
| Da utilizzare con (applicazione) | For research laboratories, food and beverage, temperature control |
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | WNB 45 |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 95°C |
| Risoluzione temperatura | ±0.1°C |
| Vedi altri risultati |