Descrizione
- Adatta per gestire svariate attività di asciugatura, la carta asciugatutto è altamente resistente e assorbente
- Riduci i tempi dedicati alle ricariche: il rotolo di carta asciugatutto a elevata capacità è realizzato per durare più a lungo
- Gestisci con facilità i versamenti di liquidi: la nostra carta asciugatutto è resistente anche quando è bagnata e può essere utilizzata a lungo
- Trasportare, utilizzare e smaltire i rotoli è semplicissimo grazie alla confezione in plastica Tork Easy Handling™
Specifica
Specifica
| Product Type | Wiping Paper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 371.83 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 340 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.25 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 23.5 cm |
| Materiale | Paper |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Recycled credit, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001 |
| Colore | White |
| Monouso | Limited-use |
| Vedi altri risultati |