Learn More
Tork Tork Carta 2 veli
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30243828 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
2 rotoli
Codice prodotto. Colore unitSize
30243828 White 2 rotoli
1 options
Codice prodotto. 30243828
Marca: Tork 129237
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questa essenziale carta 2 veli per l’asciugatura di oggetti e mani è una buona scelta quando il risparmio è la vera priorità.
  • Rotolo di grande capacità, realizzato per durare più a lungo e ridurre il tempo dedicato alle ricariche
  • Multiuso, consente di gestire attività di asciugatura generiche che richiedono resistenza e assorbenza
  • Grande durata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 557.74 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 510 m
Larghezza (sistema imperiale) 9.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 23.5 cm
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Recycled credit, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001
Colore White
Monouso Limited-use
Quantità confezione 2/Pk.
Strato 2-ply
Certifications/Compliance (Europe) EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Recycled credit, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001