Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes
Codice prodotto. 15809485
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.7 L
2.3 L
3.5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensioni (L x P x A):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15809485 20 L 425 x 330 x 213 mm Pezzo
15859475 1.7 L 205 x 170 x 75 mm Pezzo
15869475 2.3 L 205 x 170 x 100 mm Pezzo
15879475 3.5 L 205 x 170 x 145 mm Pezzo
15889475 9 L 328 x 250 x 190 mm Pezzo
15899475 15 L 380 x 330 x 213 mm Pezzo
15819485 30 L 595 x 395 x 170 mm Pezzo
15829485 52 L 595 x 395 x 310 mm Pezzo
15839485 134 L 780 x 570 x 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15809485 Fornitore Multiroir Controlec™ N. del fornitore 18726
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Easily stack on top of each other in a stable, safe manner. Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes are made of clear plastic with a click-on recessed lid and rounded corners for convenient storage of foodstuffs or any product. Available in a range of sizes.
The BASICBOX series is a great and solid storage solution for all products and foodstuffs.
  • Made of recyclable PP
  • Suitable for use in the food industry
  • Translucent to give a perfect overview of the contents
  • Lid is clicked on the bottom by a hinge in the sides of the box
  • Deep recessed lid for very good stability when stacked
  • Rounded corners ensure safety of use
  • Temperature rating from -20°C to +70°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore chiusura Translucent
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Click-on Recessed Lid
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Food Industry
Include Lid
Tipo di montaggio Stackable
N. di comparti 1
Product Type Storage Box
Sovrapponibile Yes
Stile BASICBOX
Temperature Range (Metric) -20°C to +70°C
Dimensioni (L x P x A) 425 x 330 x 213 mm
Lunghezza (sistema metrico) 425 mm
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 425 mm
Larghezza (sistema metrico) 330 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 330 mm
Altezza (sistema metrico) 213 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 213 mm