Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes
Codice prodotto. 15869475
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.7 L
2.3 L
3.5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensioni (L x P x A):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15869475 2.3 L 205 x 170 x 100 mm Pezzo
15859475 1.7 L 205 x 170 x 75 mm Pezzo
15879475 3.5 L 205 x 170 x 145 mm Pezzo
15889475 9 L 328 x 250 x 190 mm Pezzo
15899475 15 L 380 x 330 x 213 mm Pezzo
15809485 20 L 425 x 330 x 213 mm Pezzo
15819485 30 L 595 x 395 x 170 mm Pezzo
15829485 52 L 595 x 395 x 310 mm Pezzo
15839485 134 L 780 x 570 x 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15869475 Fornitore Multiroir Controlec™ N. del fornitore 18722
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Easily stack on top of each other in a stable, safe manner. Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes are made of clear plastic with a click-on recessed lid and rounded corners for convenient storage of foodstuffs or any product. Available in a range of sizes.
The BASICBOX series is a great and solid storage solution for all products and foodstuffs.
  • Made of recyclable PP
  • Suitable for use in the food industry
  • Translucent to give a perfect overview of the contents
  • Lid is clicked on the bottom by a hinge in the sides of the box
  • Deep recessed lid for very good stability when stacked
  • Rounded corners ensure safety of use
  • Temperature rating from -20°C to +70°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2.3 L
Colore chiusura Translucent
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Click-on Recessed Lid
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Food Industry
Include Lid
Tipo di montaggio Stackable
N. di comparti 1
Product Type Storage Box
Sovrapponibile Yes
Stile BASICBOX
Temperature Range (Metric) -20°C to +70°C
Dimensioni (L x P x A) 205 x 170 x 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm
Larghezza (sistema metrico) 170 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm