Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Flat Bottom Aluminum Dish
Codice prodotto. 12737346 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
73 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12737346 73 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12737346 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 604
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Metalware Range™ Flat Bottom Aluminum Dish is crevice free, seamless, and ideal for evaporation tests.
  • Aluminum
  • Seamless
  • Use when doing evaporation tests
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 73 mL
Materiale Aluminum
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm