Learn More
JULABO™ Basket for 1001F
Descrizione
- Stainless steel basket holds 20 bottles, 0.33 to 0.5 L
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 Bottles, 0.33 L to 0.5 L each |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1001 F |
| Tipo | Basket |
| Materiale | Stainless Steel |
| Quantità | 1 Pk. |