Learn More
Gilac™ Basket for Bottles
Codice prodotto. 30245705
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Bottles (1 L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
30245705 Bottles (1 L) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30245705 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G660142
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
GILAC transport basket for 6 bottles made from food-grade plastic. Bottle crate with a wide handle for easy handling.
  • GILAC transport basket for 6 bottles made from food-grade plastic
  • Bottle crate with a wide handle for easy handling
  • This bottle carrier can hold 6 bottles of 1 L each
  • Professionally graded, it is designed for heavy-duty use
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Red
Capacità Bottles (1 L)
Materiale Polypropylene
Posizioni Vertical
Forma Vertical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Product Type Bottle Carrier
Diametro (sistema metrico) interno 10 cm
Ripiani 1
Altezza (sistema metrico) 280 mm
Matrice 2 x 3
Larghezza (sistema metrico) 255 mm