Learn More
Bathocuproine, TRC
Codice prodotto. 30331419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331419 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1188501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bathocuproine
CAS 4733-39-5
Formula molecolare C26 H20 N2
Quantità 1 g
Sinonimo 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195
InChI Formula InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
SMILES Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5
IUPAC Name 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
Molecular Weight (g/mol) 360.45
Peso formulazione 360.1626