Learn More
Bathocuproine, TRC
Codice prodotto. 30347274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347274 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347274 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB118850500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bathocuproine
CAS 4733-39-5
Formula molecolare C26 H20 N2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195
InChI Formula InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
SMILES Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5
IUPAC Name 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
Molecular Weight (g/mol) 360.45
Peso formulazione 360.1626