Learn More
Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate, 97%
Codice prodotto. 11956611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11956611 25 g Bottiglia in vetro 25g
10684832 1 g Bottiglia in vetro 1g
10063993 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11956611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164060250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate, 97%, CAS Number-1257642-74-2| C26H18N2Na2O6S2 xH2O | 564.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1257642-74-2
Formula molecolare C26H18N2Na2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 564.54
Numero MDL MFCD00149974
InChI Key RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
IUPAC Name disodium;2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
Punto di fusione 300.0°C
Intervallo percentuale saggio disulfonate) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 564.54
Percent Purity 97%