Learn More
Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate, 97%
Codice prodotto. 10428730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10428730 1 g Bottiglia in vetro 1g
10584454 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10428730 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164050010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52746-49-3
Formula molecolare C24H14N2Na2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 536.48
Numero MDL MFCD00149310
InChI Key PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
IUPAC Name disodium;4-[7-(4-sulfonatophenyl)-1,10-phenanthrolin-4-yl]benzenesulfonate;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore Beige-Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 536.5
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder