Learn More
Testo™ Batterie
Descrizione
- 3.6V
- 0.8Ah
- ½AA
Specifica
Specifica
| Product Type | Battery |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Testo 175-T1, 175-T2, 177 |
| Tensione | 3.6 V |
| Amperaggio | 1.9 Ah |