Learn More
Testo™ Batterie
Codice prodotto. 10192492
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Testo 175-T1, 175-T2, 177
Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10192492 Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 Pezzo
10002772 Testo 175-T1, 175-T2, 177 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10192492 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0515 0175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this battery with a variety of products. Testo™ Batteries are compatible with Testo data loggers.
  • 3.6V
  • 0.8Ah
  • ½AA
Specifica
Product Type Batteria
Da utilizzare con (apparecchiatura) Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Tensione 3.6 V
Amperaggio 0.8 Ah