Learn More
Lovibond™ Battery
Codice prodotto. 10039951
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di batteria:
9 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di batteria Dimensione della confezione
10039951 9 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10039951 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 1950012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.80€
    3.70€ / pezzi 1
    Risparmia 0.10€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Order Info
BatteryType
Specifica
Tipo di batteria 9 V
Da utilizzare con (apparecchiatura) Photometer
Quantità 1 Ea.
Tensione 9 V