Learn More
Fisherbrand™ Battery Acid Specialty Spill Kit
Codice prodotto. 16563852 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity: 1/Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16563852 Quantity: 1/Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16563852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.52€
    157.22€ / 1 sets
    Risparmia 52.30€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spill kit designed to pick up battery acid on both smooth and rough surfaces while remaining chemically inert.
  • Place near a battery swap station and around your facility
  • Allows you to be prepared should a spill occur
  • Designed to pick up battery acid on both smooth and rough surfaces
  • Chemically inert
Specifica
Tipo Assorbente chimico
Include 1 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x Bucket, 1 x Scoop and Scraper, 1 x SF-JAR-CS (149265)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ACID NEUTRALIZER (shaker; pail)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate