Learn More
CleanSpace Technology™ Battery Charger
Codice prodotto. 15970092 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Charger
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15970092 Charger Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15970092 Fornitore CleanSpace Technology™ N. del fornitore PAF1101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.98€
    76.00€ / pezzi 1
    Risparmia 21.98€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
The CleanSpace Battery Charger is specifically designed to re-charge the internal lithium polymer battery of the CleanSpace Power Units. The battery charger has two leads and interchangeable plugs for use in different countries.
  • Used with the revolutionary CleanSpace PAPR: light weight, no hoses or belts
  • Multinational interchangeable plugs
  • Dual leads for charging two PAPR power units simultaneously
Specifica
Product Type Charger
Da utilizzare con (apparecchiatura) PAF-0034, PAF-0060, PAF-0070