Learn More
GA International Large Round Cryogenic Writable Labels
Product Code. 17800628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Assorted (15 Colors)
Beige
Blue
Brown
Green
Lavender
Lemon
Mint
Orange
Pink
Red
Seafoam
Silver
Violet
White
Yellow
Unit Size:
Pack of 1100
Pack of 5040
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
17800628 Violet Pack of 1100
17800228 Beige Pack of 1100
17889417 Blue Pack of 1100
17810788 Brown Pack of 1100
17800598 Green Pack of 1100
17820118 Seafoam Pack of 1100
17831198 Lavender Pack of 1100
17879547 Lemon Pack of 1100
17880908 Mint Pack of 1100
17821198 Orange Pack of 1100
17819647 Pink Pack of 1100
17839347 Red Pack of 1100
17890808 Silver Pack of 1100
17869247 White Pack of 1100
17880708 Assorted (15 Colors) Pack of 5040
17810518 Yellow Pack of 1100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17800628 missing translation for 'mfr' GA International missing translation for 'supplierNo' JTRA13VI
Spedizione stimata: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Writable cryogenic color dots provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen Dewars.
  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
  • Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
  • Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
  • Available in a variety of colors
  • Writable with permanent cryo markers
Spezifikation
Adhesive Type Permanent
Color Violet
Finish Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 2 Labels
Quantity 1100/Pk.
Shape Round
Temperature Range (English) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Dimensions (L x W) 12.7 mm
Diameter (English) 1 in.
Diameter (Metric) 25.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.