Learn More
Integra Biosciences™ acu 2 Supporto per pipetta a batteria
Codice prodotto. 10060262
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Grigio
Rosso
Trasparente
Verde
Viola
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10060262 Viola Pezzo
10195551 Verde Pezzo
10798252 Blu Pezzo
10768082 Trasparente Pezzo
10013451 Grigio Pezzo
10165601 Rosso Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10060262 Fornitore Integra Biosciences™ N. del fornitore 155019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.00€
    483.00€ / pezzi 1
    Risparmia 156.00€
    24% Sconto
In stock
Per pipettaggi di precisione. Il portapipette a batteria Integra Biosciences™ rappresenta il portapipette più diffuso grazie ai colori e alla bilancia da pesatura.
Cable free pipette controller. Extremely lightweight, compact and easy to use. Works on a rechargeable 9V NiMH battery which is easily inserted at the top of the handle. One charge is sufficient to fill and purge at least 500 x 50mL pipettes. Accepts standard pipettes ranging from 0.1mL to 100mL. Comes in a range of five transparent colors and a traditional light grey to aid identification. With battery, transformer for 230V/50Hz, sterile filter and wall mount.
Specifica
Tipo di batteria All’idruro di nickel metallico
Colore Viola
Dimensione del poro 0.45 μm
Tipo Supporto per pipette
Tipo di filtro Membrana idrofobica
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz