Learn More
Integra Biosciences™ acu 2 Supporto per pipetta a batteria
Per pipettaggi di precisione. Il portapipette a batteria Integra Biosciences™ rappresenta il portapipette più diffuso grazie ai colori e alla bilancia da pesatura.
512.00€
Specifica
Tipo di batteria | All’idruro di nickel metallico |
---|---|
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Tipo | Supporto per pipette |
Tipo di filtro | Membrana idrofobica |
Tensione | 230 V |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10798252
|
Integra Biosciences™
155017 |
Blue |
512.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10195551
|
Integra Biosciences™
155015 |
Verde |
512.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10060262
|
Integra Biosciences™
155019 |
Viola |
512.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10013451
|
Integra Biosciences™
155000 |
Grigio |
512.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10165601
|
Integra Biosciences™
155016 |
Rosso |
512.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10768082
|
Integra Biosciences™
155018 |
Trasparente |
512.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Pipettatore senza cavo.
- Straordinariamente leggero, compatto e facile da utilizzare.
- Funziona con batteria NiMH ricaricabile da 9 V facilmente inseribile nella parte superiore dell'impugnatura.
- Una carica è sufficiente per riempire e lavare almeno 500 pipette da 50 ml.
- Adatto per pipette standard da 0.1 ml a 100 ml.
- Possibilità di cinque colori trasparenti oltre al grigio chiaro tradizionale per agevolare l'identificazione.
- Fornito con batteria, trasformatore per 230 V/50 Hz, filtro sterile e supporto da parete.
Specifica
All’idruro di nickel metallico | |
Supporto per pipette | |
230 V |
0.45 μm | |
Membrana idrofobica | |
50 Hz |