Learn More
Batyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30179357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179357 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1187801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Batyl alcohol
CAS 544-62-7
Formula molecolare C21 H44 O3
Quantità 1 g
Sinonimo Batilol, Glycerol monooctadecyl ether, Stearyl monoglyceride
InChI Formula InChI=1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
IUPAC Name 3-octadecoxypropane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 344.57
Peso formulazione 344.329