Learn More
Brannan Baume Hydrometer, 250 mm
Codice prodotto. 15172349
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15172349 25 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15172349 Fornitore Brannan N. del fornitore 10/200/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.00€
    15.58€ / pezzi 1
    Risparmia 1.42€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 26-01-2027
Range of Baume hydrometers are listed for liquids heavier than water.
  • 0 to 30 range
  • 250 mm long and adjusted at 15.6°C
  • Made in UK
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
Specifica
Quantità 1
Tipo Baume Hydrometer
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Precisione di Baumé ± 1.0
Divisioni di Baumé 0.5
Materiale Soda Glass
Intervallo Baumé 0 to 30