Learn More
Bavisant dihydrochloride hydrate, MedChemExpress
Descrizione
Bavisant dihydrochloride hydrate (JNJ31001074AAC) is an orally active, potent, brain-penetrating and highly selective antagonist of the histamine H3 receptor. Bavisant dihydrochloride hydrate can be used for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bavisant dihydrochloride hydrate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1103522-80-0 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H31Cl2N3O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | JNJ31001074AACJNJ31001074 dihydrochloride hydrate |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (118.94 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (2.38 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only