Learn More
BAY 11-7082, TRC
Codice prodotto. 30240755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240755 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30240755 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1187905MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (2E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
CAS 19542-67-7
Formula molecolare C10H9NO2S
Quantità 5 mg
Sinonimo BAY 11-7082, (E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile, (E)-3-(p-Tolylsulfonyl)-acrylonitrile, BAY 11-7821, BAY 117821
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
IUPAC Name (E)-3-(4-methylphenyl)sulfonylprop-2-enenitrile
Molecular Weight (g/mol) 207.25