missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular Weight: 249.33 Da
- Purity: >99%
- Form: Solid
- Mechanism: Irreversibly inhibits TNF-α-induced IxBα phosphorylation
- Activity: Reduces NF-κB and adhesion molecules (IC50 = 5-10 μM)
- Applications: Anti-inflammatory, anti cancer and neuroprotective agent in vivo
- CAS Number: 196309-76-9
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | AB141574 |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | IκBα |
| Quantità | 10 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Anti-inflammatory, Anti-cancer, Neuroprotection |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?