missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam BAY 11-7085, NF-kB Inhibitor, >99% Purity, Solid, 50 mg
Descrizione
- Molecular Weight: 249.33 Da
- Purity: >99%
- Mechanism of Action: Irreversibly inhibits TNF-α-induced IκBα phosphorylation
- Potency: Reduces NF-κB and adhesion molecules (IC50 = 5 to 10 μM)
- Applications: Anti-inflammatory, anticancer and neuroprotective agent in vivo
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% BAY 11-7085 |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | IκBα |
| Formulazione | 100% BAY 11-7085 |
| Quantità | 50 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Anti-inflammatory, anti cancer, neuroprotection |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?