missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAY 41-2272, MedChemExpress

Codice prodotto. 16435128
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16435128 10 mg -
16465846 100 mg 100mg
16463296 25 mg 25mg
16457847 5 mg 5mg
16401367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16435128 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12376

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.

BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.

Specifica

Materiale o nome chimico BAY 41-2272
CAS 256376-24-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H17FN6
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 17.5 mg/mL (48.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC=C1C5CC5
Molecular Weight (g/mol) 360.39
Peso formulazione 360.39
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.