Learn More
BAY 41-2272, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465846 100 mg 100mg
16463296 25 mg 25mg
16457847 5 mg 5mg
16435128 10 mg -
16401367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16465846 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12376
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
Specifica
Materiale o nome chimico BAY 41-2272
CAS 256376-24-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H17FN6
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 17.5 mg/mL (48.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC=C1C5CC5
Molecular Weight (g/mol) 360.39
Peso formulazione 360.39
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only