Learn More
R&D Systems™ (±)-Bay K 8644
Codice prodotto. 18765936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18765936 10 mg 10mg
18075012 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18765936 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1544/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.59€
    333.90€ / 10mg
    Risparmia 38.69€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x activator
L-type Ca2+ channel activator (EC50 = 17.3 nM). Has positive inotropic, vasoconstrictive and behavioral effects in vivo. In combination with BIX-01294 (Cat. No. 3364), helps generate induced pluripotent stem cells (iPSCs) from mouse embryonic fibroblasts (MEFs). Inhibits autophagy.
(S)-(-)-Enantiomer and (R)-(+)-Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71145-03-4
Formula molecolare C16H15F3N2O4
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Bay K 8644
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 356.3
Purezza >99%
Peso molecolare 356.301