Learn More
(±)-Bay K 8644, TRC
Codice prodotto. 30132936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132936 50 mg 50mg
30132423 100 mg 100mg
30006480 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132936 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB11900850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71145-03-4
Formula molecolare C16H15F3N2O4
Molecular Weight (g/mol) 356.3
Sinonimo (±)-Bay K 8644, Methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylate, BAY-k 8644, BK 8644, SQ 28873
IUPAC Name methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl Ester
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
Peso formulazione 356.0984