Learn More
RETSCH BB 200 Model Jaw Crushers
Codice prodotto. 10781613 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
BB 200
Materiale:
Manganese Steel, Stainless Steel
Stainless Steel
Steel 1.1750, Steel 1.0344
Tungsten Carbide, Stainless Steel
Requisiti elettrici:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Materiale Requisiti elettrici Dimensione della confezione
10781613 BB 200 Steel 1.1750, Steel 1.0344 230 V, 50 Hz Pezzo
10238551 BB 200 Manganese Steel, Stainless Steel 230 V, 50 Hz Pezzo
10598541 BB 200 Manganese Steel, Stainless Steel 3/N∼400 V, 50 Hz Pezzo
10268491 BB 200 Stainless Steel 3/N∼400 V, 50 Hz Pezzo
10360522 BB 200 Tungsten Carbide, Stainless Steel 3/N∼400 V, 50 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10781613 Fornitore RETSCH N. del fornitore 20.053.0019
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Product Type Jaw Crusher
Certificazione/Conformità CE Certified
Descrizione Jaw Crusher, 1160 H x 450 W x 900mm D, Steel 1.1750/Steel 1.0344, 90 x 90mm Jaw Width, 5L Collector Capacity, BB 200 Model, 230V, 50Hz, 1-phase/3-phase Power Connection, 1.5kW Drive Power, < 90mm Feed Size, <2mm Fineness, Scale Gap Width Display, IP 54, for grinding without heavy-metal contamination
Dimensioni (L x P x A) 900 x 450 x 1160 mm
Tipo di display Scale Gap Width
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Da utilizzare con (applicazione) For grinding without heavy-metal contamination
Altezza (sistema metrico) 1160 mm
Protezione IP IP54
Lunghezza (sistema metrico) 900 mm
Materiale Steel 1.1750, Steel 1.0344
Modello BB 200
Fase 1-phase/3-phase
Tensione 230 V
Larghezza (sistema metrico) 450 mm
Frequenza 50 Hz