missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Lauryl Sulfate Broth
For detection of coliform bacteria
126.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW |
---|---|
Content And Storage | Refrigerate |
Forma | Dehydrated |
Tipo di media | Lauryl Sulfate Broth |
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17313650
|
BD
211338 |
Bottle | 500 g |
126.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW
Specifica
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW | |
Dehydrated | |
Microbiology Media | |
Detection of Coliform bacteria |
Refrigerate | |
Lauryl Sulfate Broth | |
Pancreatic digest of Casein 20g/L, Lactose 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.75g/L, Monopotassium Phosphate 2.75g/L, Sodium Chloride 5g/L, Sodium Lauryl Sulfate 0.1g/L |